missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biomex™ Hepatitis C virus (HCV) Linearity Panels

Artikelnummer. 15839817
Encompass
Change view
Click to view available options
Menge:
100 x 1.0 mL Vials
50 x 1.0 mL Vials
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
15839817 50 x 1.0 mL Vials
15829817 100 x 1.0 mL Vials
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15839817 Lieferant Biomex™ Lieferanten-Nr. LPLHCVAg001min

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Biomex™ Hepatitis C virus (HCV) Linearity Panels are intended for standard testing by diagnostic manufacturers and researchers during assay development, evaluation, troubleshooting and post-marked surveillance of Hepatitis C core antigen test systems and methods.

  • Spans the upper (97.243 fmol/l) and lower limit (4.0 fmol/l) of quantification over a wide range, enabling developers to challenge their HCV Ag assays.
  • Serves as validation tool to estimate the limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) or the identification of cut-off values.
  • Wash hands thoroughly after handling.
  • Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • Avoid the release to the environment.

Spezifikation

Menge 50 x 1.0 mL Vials
Inhalt und Lagerung < -20 to -80°C
Produkttyp Hepatitis C virus, Ag range
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.