missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hepatitis G Virus Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-93584F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hepatitis G Virus Polyclonal antibody specifically detects Hepatitis G Virus in Human, Virus samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Hepatitis G Virus | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| Hepatitis GB virus C, HGV | |
| Reacts with residues 2268-2276 [CDKCEARQE] of HGV. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| FITC | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Human, Virus | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur