missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hepcidin Antimicrobial Peptide Antibody (4C5), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30027265 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
50 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30027265 50 μL 50 Mikroliter
30037384 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30027265

Marke: Novus Biologicals NBP32624250ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Hepcidin Antimicrobial Peptide Monoclonal antibody specifically detects Hepcidin Antimicrobial Peptide in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Hepcidin Antimicrobial Peptide
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 4C5
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Gen-Alias hepcidin antimicrobial peptide, HEPCPutative liver tumor regressor, HFE2Bhepcidin, LEAP-1, LEAP1PLTR, Liver-expressed antimicrobial peptide 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from Human Hepcidin Antimicrobial Peptide [UniProt P81172]
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57817
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.