Learn More
HEPES, 1 M-Lösung, pH 7,3, molekularbiologischer Gütegrad, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15624198 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 L
Verpackung:
Nalgene Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15624198 100 ml Nalgene Flasche 100 Milliliter
15855388 500 mL Nalgene Flasche 500 Milliliter
15865388 1 L Nalgene Flasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15624198 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J16924AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES
Konzentration 1M Lösung
pH 7.3
Physikalische Form Lösung
Menge 100 ml
Verpackung Nalgene Flasche
Beilstein 883043
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethan-1-Sulfonsäure
Güte Molekularbiologie