Läs mer
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99 %, für Biochemie
Produktkod. 10666572 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Förpackningsstorlek:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Verpackung unitSize
10666572 100 g Glasflasche 100 Gramm
10521241 25 g Glasflasche 25 Gramm
10246130 250 g Glasflasche 250 Gramm
10123742 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
11936521 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10666572 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 172571000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifikationer
Extinktion 0.08 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm, 0.08 max. at 250nm, (5% in water) 1 cm cell, (5% in water) 1 cm cell at 0nm
Chemischer Name oder Material HEPES
Extinktionsbedingungen (5% aq. soln.) (1cm cell)
Schmelzpunkt 234.0°C to 238.0°C
Farbe (5% in water) clear, colorless
Hinweise zur Zersetzung 238°C
Physikalische Form Flüssig oder fest
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Verpackung Glasflasche
Beilstein 23, V,2, 379
Merck Index 15, 4689
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:704g/l (20 °C).
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
Formelmasse 238.3
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.