Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HEPES Buffer |
| CAS | 7365-45-9 |
| Menge | 20 g |
| Summenformel | C8H18N2O4S |
| MDL-Nummer | MFCD00006158 |
| InChI-Schlüssel | JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
| IUPAC-Name | 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethan-1-Sulfonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 238.30 |
| PubChem CID | 23831 |
| Mehr anzeigen |