Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES-gepufferte Kochsalzlösung, pH 6.5 (5x)
Artikelnummer. 15493849
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15493849 500 mL 500 Milliliter
15483849 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493849 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61239.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES is typically used in cell culture at concentration between 5mM to 30 mM. It is used in cell culture media, in biopharma buffer formulations (both upstream and downstream), and in diagnostic reagents. HEPES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, bioactives, proteins and growth factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
HEPES wird typischerweise in der Zellkultur bei einer Konzentration zwischen 5 mM und 30 mM verwendet. Es wird in Zellkulturmedien, in Biopharma-Pufferformulierungen (sowohl vor als auch nach dem Verfahren) und in Diagnosereagenzien verwendet. HEPES-basierte Puffer werden bei Bioprozessen zur Reinigung von Antikörpern, bioaktiven Substanzen, Proteinen und Wachstumsfaktoren verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Enthält 125 mM HEPES und 750 mM Natriumchlorid, pH 6.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES-buffered saline
Farbe Farblos
Konzentration Gehäuse 5X
pH 6.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Geruch Geruchsneutral
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.