Learn More
Melford HEPES, freie Säure
Beschreibung
HEPES, freie Säure (4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ethansulfonsäure), ist ein zwitterionischer Puffer.
HEPES, freie Säure (4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ethansulfonsäure), ist ein zwitterionischer Puffer.
Im Bereich der Lebenswissenschaften wird HEPES, freie Säure, hauptsächlich als Puffermittel verwendet, um einen stabilen pH-Wert in verschiedenen experimentellen Verfahren aufrechtzuerhalten. Es ist besonders wirksam im pH-Bereich von 6,8 bis 8,2 und eignet sich daher für Anwendungen, die leicht saure bis neutrale pH-Bedingungen erfordern.
HEPES, freie Säure, wird häufig in Zellkulturmedien, bei der Proteinreinigung und in Enzymtests eingesetzt, bei denen ein bestimmter pH-Bereich aufrechterhalten werden muss. Seine Pufferkapazität und Stabilität innerhalb des gewünschten pH-Bereichs machen es für diese Anwendungen wertvoll.
Einer der wesentlichen Vorteile von HEPES, freier Säure, ist seine Kompatibilität mit biologischen Systemen und Enzymen. Es beeinträchtigt die enzymatische Aktivität und andere biologische Prozesse nur minimal und gewährleistet so zuverlässige und genaue Ergebnisse.
pKa (25 °C):7,5
pH-Bereich (Arbeitsbereich):6,8 - 8,2
Schwermetalle:<0,001 % Max
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HEPES, Free Acid |
| CAS | 7365-45-9 |
| Menge | 50 g |
| Summenformel | C8H18N2O4S |