Learn More
HEPES, freie Säure, > 98 %, MP Biomedicals™
45.68 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | HEPES |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | > 98 % |
Menge | 25 g |
IUPAC-Name | 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid |
Formelmasse | 238.3 |
Physikalische Form | Pulver |