missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HepPar-1 Mouse anti-Human, Clone: HepPar1, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Abnova MAB14640.100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mouse monoclonal antibody raised against human HepPar-1.
- High specificity
- High reactivity
Spezifikation
| HepPar-1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Immunofluorescence (0.5-1 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.25-0.5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| Protein A/G purification | |
| RUO | |
| Human | |
| Liquid |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
| HepPar1 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against human HepPar-1. | |
| In 10 mM PBS. | |
| Extract of a formalin-fixed, rejected-allograft of a human liver. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at -20 to -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only (RUO)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur