Learn More
Heptadecane, TRC
Artikelnummer. 30006414
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006414 5 g 5 Gramm
30007339 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 30006414 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2687055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-78-7
Summenformel C17 H36
Molekulargewicht (g/mol) 240.47
Synonym Heptadecane, NSC 172782, TS 7, n-Heptadecane
IUPAC-Name Heptadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Heptadecane
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
Formelmasse 240.2817