missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heptadecanoyl L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Heptadecanoyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) Chloride |
| Summenformel | C24 D3 H45 N O4 . Cl |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Heptadecanoyl L-carnitine-d3 HCl, Heptadecanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), Heptadecanoyl-L-carnitine-d3 Chloride, Heptadecanoyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) chloride, (2 R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxoheptadecoxy)-1-propanaminium chloride, [(2 R)-3-Carboxy-2-(heptadecanoyloxy)propyl]dimethyl(methyl-d3)ammonium chloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C24H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24(28)29-22(20-23(26)27)21-25(2,3)4;/h22H,5-21H2,1-4H3;1 H/t22-;/m1./s1/i2D3; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-Name | [(2 R)-3-carboxy-2-heptadecanoyloxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 453.1137 |
| Formelmasse | 452.346 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur