Learn More
Heptafluor-1-Iodpropan, 97 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462507
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11462507 25 g 25 Gramm
11452507 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11462507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14784.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 754-34-7 | C3F7I | 295.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 754-34-7
Summenformel C3F7I
Molekulargewicht (g/mol) 295.93
MDL-Nummer MFCD00001061
InChI-Schlüssel XTGYEAXBNRVNQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluoro-1-iodopropane, heptafluoropropyl iodide, perfluoropropyl iodide, 1-iodoheptafluoropropane, 1-iodoperfluoropropane, propane, heptafluoro-1-iodo, 1-perfluoropropyl iodide, heptafluoroiodopropane, iodoheptafluoropropane, propane, heptafluoroiodo
PubChem CID 33977
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-3-Iodpropan
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptafluoro-1-iodopropane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -95°C
Dichte 2.056
Siedepunkt 40°C to 41°C
Brechungsindex 1.329
Menge 25 g
Beilstein 1758822
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 295.93
Reinheit (%) 97%