Learn More
Heptafluorbuttersäure, Sequenzierungsrad 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13488558 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
150 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
150 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13488558 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10674012 150 mL Glasflasche 150 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13488558 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 411221000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 375-22-4
Summenformel C4HF7O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.04
MDL-Nummer MFCD00004171
InChI-Schlüssel YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutansäure
SMILES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptafluorobutyric Acid
Extinktion (0.1% aqueous solution), (0.1% aqueous solution) at 0nm, 0.004 max. at 280nm, 0.006 max. at 254nm, 0.15 max. at 230nm
Schmelzpunkt -17.5°C
Farbe Beige bis Braun-Orange
Dichte 1.6400g/mL
Siedepunkt 120.0°C (755.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CF2CF2CO2H
Brechungsindex 1.3
Menge 100 mL
UN-Nummer 3265
Relative Dichte 1.64
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride, miscible with acetone, ether and petroleum ether, insoluble in carbon disulfide and mineral oil
Formelmasse 214.04
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver