Learn More
Heptafluorbuttersäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432717 100 g 100 Gramm
11422717 25 g 25 Gramm
11442717 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14907.22
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214.039 g/mol
Heptafluorobutyric acid is an ion pair reagent for reverse-phase HPLC. It is used in the sequencing, synthesis, and solubilizing of proteins and peptides. It is used as mobile phase modifier for enhancement of selectivity in the HPLC analysis of histone proteins. It is an effective additive for zinc electrodeposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Heptafluorbuttersäure ist ein Ionenpaarreagenz für die Umkehrphase-HPLC. Es wird bei der Sequenzierung, Synthese und Solubilisierung von Proteinen und Peptiden eingesetzt. Es wird als mobiler Phasenmodifikator zur Erhöhung der Selektivität in der HPLC-Analyse von Histonproteinen eingesetzt. Es ist ein wirksames Additiv für die Zinkelektrolyse.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Toluol, Äther, Ethanol und Benzol.       
Hinweise
Hygroskopisch. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 375-22-4
Summenformel C4HF7O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.039
MDL-Nummer MFCD00004171
InChI-Schlüssel YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutansäure
SMILES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptafluorobutyric acid
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 1.648
Siedepunkt 120°C to 121°C
Flammpunkt None
Geruch Unpleasant
Strukturformel CF3CF2CF2CO2H
Brechungsindex 1.3
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1426882
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,toluene,ether,ethanol and benzene.
Formelmasse 214.04
Reinheit (%) 99%