Learn More
(Heptafluorbutyro)phenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Heptafluorobutyro)phenone |
| Dichte | 1.473 |
| Siedepunkt | 170°C to 172°C |
| Brechungsindex | 1.414 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2056234 |
| Formelmasse | 274.14 |
| Reinheit (%) | 99% |