Learn More
MedChemExpress Heptamethine cyanine dye-1
Artikelnummer. 16478768
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16478768 10 mg
16454687 50 mg
16441198 5 mg
16428916 100 mg
16403826 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16478768 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYD0921
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Heptamethine cyanine dye-1 is a near-infrared cyanine dye for fluorescence imaging in biological systems.
Spezifikation
Menge 10 mg
Produkttyp Dye Reagents
Molekulargewicht 739.17 g/mol
Löslichkeit DMSO : 50 mg/mL (67.64 mM; Need ultrasonic)
Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Versandbedingung Room temperature
Ziel HBV
CAS 162411-29-2
Synonym ADS 815EI