missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Heptamethine cyanine dye-1
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 mg |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekulargewicht | 739.17 g/mol |
| Löslichkeit | DMSO : 50 mg/mL (67.64 mM; Need ultrasonic) |
| Inhalt und Lagerung | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Ziel | HBV |
| CAS | 162411-29-2 |
| Synonym | ADS 815EI |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?