Learn More
Heptanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11379819 1000 mL 1000 Milliliter
11389819 100 mL 100 Milliliter
11369819 250 mL 250 Milliliter
11399819 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11379819 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23830.AU
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 111-71-7 | C7H14O | 114.19 g/mol
Heptanal is used as a synthesis intermediate in the fragrances and flavors industry. It is the precursor to 1-heptanol, ethyl heptanoate and for certain lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Heptanal wird als Synthese-Zwischenprodukt in der Duft- und Aromaindustrie verwendet. Es ist der Vorläufer von 1-Heptanol, Ethylheptanoat und bestimmter Schmierstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1.3 g/l.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-71-7
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00007028
InChI-Schlüssel FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal
PubChem CID 8130
ChEBI CHEBI:34787
IUPAC-Name Heptanal
SMILES CCCCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptanal
Schmelzpunkt -43°C
Dichte 0.85
Siedepunkt 152°C to 154°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Prozentgehaltsbereich 0.97
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.4125
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN3056
Beilstein 1560236
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,4658
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 1.3g/L.
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptanal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptanal