Learn More
Heptanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Heptanal is used as a synthesis intermediate in the fragrances and flavors industry. It is the precursor to 1-heptanol, ethyl heptanoate and for certain lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Heptanal wird als Synthese-Zwischenprodukt in der Duft- und Aromaindustrie verwendet. Es ist der Vorläufer von 1-Heptanol, Ethylheptanoat und bestimmter Schmierstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1.3 g/l.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Heptanal |
| Schmelzpunkt | -43°C |
| Dichte | 0.85 |
| Siedepunkt | 152°C to 154°C |
| Flammpunkt | 35°C (95°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 0.97 |
| Geruch | Unpleasant |
| Brechungsindex | 1.4125 |
| Menge | 500 mL |
| UN-Nummer | UN3056 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Heptanal
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Heptanal