Learn More
Heptan CHROMASOLV™, für HPLC, ≥ 99 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7073717
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 L-PC
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15634650
Marke: Honeywell-Chromasolv 34873100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Umweltfreundlichere Alternativen zu Hexan in HPLC.
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Heptan, Dipropylmethan, Heptylhydrid, Heptane, Heptan-Politur, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptan
Schmelzpunkt -91 °C
Namenshinweis für HPLC
Dichte 0.684 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 98 °C
Menge 100 ml
Hinweise zur Reinheitsqualität Filtration durch 0.2 μm
Brechungsindex n20/D1.387
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
Dampfdruck 83 mmHg (37.7 °C)
Beilstein 1730763
Formelmasse 100.2 mol
Reinheit (%) ≥99%
Güte CHROMASOLV
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.