Learn More
Heptan, Laborreagenz, Honeywell™
Artikelnummer. 15647510 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
4 x 5 l
Verpackung:
Hartfaserkarton-Boxen
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15647510 4 x 5 l Hartfaserkarton-Boxen 4 Stück
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15647510
Marke: Honeywell Research Chemicals 936414X5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Laborreagenzien
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptan
CAS 142-82-5
Dichte 0.684 g/ml bei 25 °C
Menge 4 x 5 l
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt −4 °C (24.8 °F)
Zündpunkt 433 °F
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Summenformel C7H16
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
MDL-Nummer MFCD00009544
Dampfdruck 83 mmHg (37.7 °C), 40 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1206
Beilstein 1730763
Synonym n-Heptan, Dipropylmethan, Heptylhydrid, Heptane, Heptan-Politur, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC-Name Heptan
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Formelmasse 100.2 mol