Learn More
Heptan, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15915430
Click to view available options
Menge:
200 L
Verpackung:
Mehrweg-Edelstahltrommel
Güte:
HPLC
Packungsgröße:
200 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15915430
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 04882200L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Für präparative HPLC, ≥ 95,0 % (GC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptane
Schmelzpunkt -90.5°C
CAS 142-82-5
Farbe Farblos
Siedepunkt 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
Menge 200 L
Verpackung Mehrweg-Edelstahltrommel
Summenformel C7H16
MDL-Nummer MFCD00009544
Synonym n-Heptane, Heptanes
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC-Name Heptan
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
Güte HPLC