Learn More
Heptanedioic-2,2,6,6-d4 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,5-Pentanedicarboxylic-1,1,5,5-d4 acid |
| CAS | 19031-56-2 |
| Summenformel | C7 2H4 H8 O4 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Heptanedioic-2,2,6,6-d4 acid (9 CI), Pimelic-2,2,6,6-d4 acid (8 CI), 1,5-Pentanedicarboxylic-1,1,5,5-D4 acid, Pimelic acid-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCC([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,2,6,6-tetradeuterioheptanedioic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 164.19 |
| Formelmasse | 164.0987 g/mol |
| Mehr anzeigen |