Learn More
Heptanoic-2,2,3,3-d4 Acid, CDN
Artikelnummer. 30321773
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30321773 0.1 g 0.10 Gramm
30314307 0.25 g 0.25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30321773
Marke: CDN CDND60380.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptanoic Acid-2,2,3,3-D4
CAS 1219803-28-7
Summenformel C7 D4 H10 O2
Menge 0.1 g
Synonym Heptanoic-2,2,3,3-d4 acid, Heptanoic Acid-2,2,3,3-D4, Heptanoic acid-d4, Enanthic acid-d4
InChI-Formel InChI=1 S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i5D2,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])(CCCC)C([2 H])([2 H])C(=O)O
IUPAC-Name 2,2,3,3-tetradeuterioheptanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 134.2095
Formelmasse 134.1245 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity