Learn More
Heptyl-beta-D-Glucopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417989
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15417989 500 mg 500 Milligramm
15407989 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15417989
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66576.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 78617-12-6 | C13H26O6 | 278.345 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78617-12-6
Summenformel C13H26O6
Molekulargewicht (g/mol) 278.345
MDL-Nummer MFCD00063299
InChI-Schlüssel NIDYWHLDTIVRJT-UJPOAAIJSA-N
Synonym heptyl-beta-d-glucopyranoside, heptyl beta-d-glucopyranoside, 2r,3r,4s,5s,6r-2-heptyloxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, b7g, n-heptyl beta-d-glucopyranoside, n-heptyl-i 2-d-glucopyranoside, heptyl-?-d-glucopyranoside, heptyl b-d-glucopyranoside, heptyl-b-d-glucopyranoside, d06ibv
PubChem CID 448173
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-Heptoxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
SMILES CCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptyl beta-D-glucopyranoside
Farbe Weiß
Menge 500 mg
Beilstein 8806
Formelmasse 278.34
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver