Learn More
Heptylmagnesiumbromid, 1-M-Lösung in Diethylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10535680 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10535680 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10535680 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 433031000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptylmagnesium bromide
CAS 13125-66-1, 60-29-7
Farbe Braun
Dichte 0.8410g/mL
Siedepunkt 35.0°C
Flammpunkt −30°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C7H15BrMg
Strukturformel CH3(CH2)6MgBr
MDL-Nummer MFCD00013517
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.841
Synonym n-heptylmagnesium bromide, 1-heptylmagnesium bromide, heptyl magnesium bromide, magnesium, bromoheptyl, n-heptyl magnesium bromide, heptylmagnesium bromide solution, ldkgbijdngsvih-uhfffaoysa-m, 1-heptylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, heptylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
InChI-Schlüssel LDKGBIJDNGSVIH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCC[Mg]Br
IUPAC-Name Magnesium;Heptan;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 203.41
PubChem CID 10910616
Formelmasse 203.4
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptylmagnesium bromide, 1M solution in diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.