Learn More
HER-2/c-erbB-2/neu Ab-17 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12622187 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
200 μL
1 mL
7 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Konzentration:
1mg/mL
200μg/mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
200 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form Konzentration unitSize
12622187 100 μL Concentrated 200μg/mL 100 Mikroliter
12612187 1 mL Concentrated 200μg/mL 1 Milliliter
12642187 100 μL Concentrated 1mg/mL 100 Mikroliter
12652187 200 μL Concentrated 1mg/mL 200 Mikroliter
12682187 7 mL Prediluted 7 Milliliter
5 options
Product Code. 12622187
Brand: Epredia MS730P0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Western Blotting and Immunoprecipitation (For cytoplasmic), Epredia™ HER-2/c-erbB-2/neu Ab-17, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results..
c-erbB-2 is a receptor tyrosine kinase of the c-erbB family. Approximately 25% of primary breast and ovarian tumors were found to overexpress the protein
Host Species: Mouse
Clone: e2-4001 + 3B5
Isotype: IgG1 + IgG1
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Cytoplasmic
Immunogen: Cytoplasmic domain of recombinant human HER-2/c-erbB-2 oncoprotein (e2-4001) and a synthetic peptide from the C-terminus of human HER-2 protein (3B5)
Molecular Weight: 185kDa
Positive Control: LS174T cells, or Breast CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (For cytoplasmic)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen HER-2/c-erbB-2/neu Ab-17
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon e2-4001 + 3B5
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Cytoplasmic domain of recombinant human c-erbB-2/HER-2 oncoprotein (e2-4001) and a synthetic peptide from the C-terminus of human c-erbB-2 protein (3B5)
Menge 100 μL
Regulatorischer Status ASR, IVD
Forschungsgebiet EGFR Family
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Rat
Form Concentrated
Isotype IgG1