Learn More
HER2 / ErbB2 / neu / CD340 Mouse, Clone: ERB2/776, enQuireBio™
Artikelnummer. 15959957
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15959957 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 15959957
Marke: EnquireBio 2064MSM6P1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Spezifikation
Antigen HER2 / ErbB2 / neu / CD340
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Cell Surface
Klassifikation Monoclonal
Klon ERB2/776
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide
Gen-Zugriffsnummer NP_001276865
Gensymbole ERBB2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant intracellular domain of human HER2 protein
Molekulargewicht des Antigens 185kDa
Positivkontrolle SKBR-3 Cells or Breast Cancers.
Reinigungsverfahren Protein A/G Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2064
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ