Learn More
Thermo Scientific™ Heracell ™ 150i & 240i CO2Inkubatoren mit Edelstahlkammer, TCD-Sensor
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Zum Schutz Ihrer wertvollen Proben und für optimales Zellwachstum. Thermo Scientific™ Heracell™ 150i CO2 Inkubatoren mit Edelstahlkammern bieten die ideale In-vitro-Umgebung. Die zuverlässigen und anwenderfreundlichen Inkubatoren bieten schnelle Erholzeiten und eine intuitive Bedienung.
iCAN™ Touchscreen-Steuerung
- Türmontage für einfache Zugänglichkeit und Beobachtung
- Praktische Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm für vereinfachte Messung und Steuerung
- Auswahl mehrerer Sprachen
- Änderungen der Kultivierungsbedingungen werden in Protokollen und Anwendungsaufzeichnungen auf dem Bildschirm angezeigt
- Visuelle Alarmmeldungen auf dem Bildschirm
TC- oder IR-CO22-Sensor
- Ein Standard-Wärmeleitfähigkeitssensor (TC) bietet präzise Gassensortechnologie
- Ein Infrarotsensor (IR) bietet exklusive Split-Beam-Technologie für präzise CO2-Steuerung in Anwendungen, bei denen sich Temperatur und Feuchte häufig ändern
Schnelle Wiederherstellung der Luftfeuchtigkeit
- Großes, direkt beheiztes Wasserreservoir
- Bis zu fünf Mal kürzere Wiederherstellungszeiten als bei herkömmlichen Wasserwannen
- Wasserstandsalarm mit akustischen und optischen Warnungen
O2 Steuerung mit Auto-Cal
- Zwei O2-Regelbereiche zur präzisen Regelung die Sauerstoffkonzentration.
- Ideal für Anwendungen, bei denen ein niedrigerer oder höherer O2-Gehalt erforderlich ist
Especificaciones
Especificaciones
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5,3 cu. ft. |
| Datenausgabe | RS232 |
| Beschreibung | Einzelner 150 L-Inkubator, Standardmodell |
| Kapazität (metrisch) | 150 l |
| Kammermaterial | Elektropolierter Edelstahl |
| CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
| CO2-Sensortechnologie | TC-Sensor |
| Convection Type | Air-jacketed |
| Beleuchtung | LED |
| Material | Edelstahl |
| Mostrar más |