Learn More
Thermo Scientific™ Heracell ™ 150i & 240i CO2Inkubatoren mit Edelstahlkammer, TCD-Sensor
Artikelnummer. 11676310 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Kammermaterial:
Elektropolierter Edelstahl
Kupfer
Kapazität (metrisch):
150 l
150 l/Kammer
240 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Kammermaterial Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11676310 230 V Kupfer 150 l/Kammer 1 Stück
11626250 230 V Elektropolierter Edelstahl 150 l 1 Stück
11646250 230 V Elektropolierter Edelstahl 240 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 11676310 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50116049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38165.00 €
    35200.00 € / 1 Stück
    Sparen 2965.00 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
CO2-Sensor: TC-Sensor; O2-Bereich (Sauerstoffkonzentration): Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C
Zum Schutz Ihrer wertvollen Proben und für optimales Zellwachstum. Thermo Scientific™ Heracell™ 150i CO2 Inkubatoren mit Edelstahlkammern bieten die ideale In-vitro-Umgebung. Die zuverlässigen und anwenderfreundlichen Inkubatoren bieten schnelle Erholzeiten und eine intuitive Bedienung.
Thermo Scientific Heracell i CO2-Inkubatoren verfügen über eine innovative ContraCon Dekontaminationstechnologie mit feuchter Hitze, die eine einfache, zuverlässige Reinhaltung und Handhabung gewährleistet. Die einzigartigen Innenräume aus Vollkupfer verhindern auf natürliche Weise das Wachstum von Bakterien und Pilzen. Die extrem kurzen Erholzeiten dieser Inkubatoren verbessern das Zellwachstum.
iCAN™ Touchscreen-Steuerung
  • Einfach zugänglich und gut sichtbar an der Tür angebracht
  • Für eine vereinfachte Messung und Steuerung werden Informationen deutlich lesbar auf dem Bildschirm wiedergegeben
  • Auswahl mehrerer Sprachen
  • Änderungen der Kultivierungsbedingungen werden direkt angezeigt: Protokolle und Anwendungsaufzeichnungen auf dem Bildschirm
  • Visuelle Alarmmeldungen auf dem Bildschirm
TC- oder IR-CO2 Sensor
  • Standard-Wärmeleitfähigkeitssensor (TC) bietet präzise Gassensortechnologie
  • Infrarotsensor (IR) bietet exklusive Split-Beam-Technologie für präzise CO2-Steuerung in Anwendungen, bei denen sich Temperatur und Feuchte häufig ändern
Schnelle Feuchteerholzeiten
  • Großes, direkt beheiztes Wasserreservoir
  • Erholzeiten bis zu fünf Mal schneller als bei herkömmlichen Wasserwannen
  • Wasserstandsalarm mit akustischem und visuellem Alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Datenausgabe RS232
Beschreibung Dual 150L Stack, 2 x 51026281 with roller base
Kapazität (metrisch) 150 l/Kammer
Kammermaterial Kupfer
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
CO2-Sensortechnologie TC-Sensor
Convection Type Air-jacketed
Beleuchtung LED
Material Copper
No. of Places 10
Anzahl Einschübe 3 std./10 max.
Sauerstoffregelung 55keV zu 1.5MeV und vor
Relative Luftfeuchtigkeit to 95%
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +3 ° bis 55 ° C
Typ CO2 Incubator
Feuchtigkeitsquelle Integriertes Wasserreservoir
Abmessungen (T x B x H) innen 20,9 x 18,5 x 23,9 in. (53 x 47 x 60,7 cm)
Gewicht (angloamerikanisch) 154 lb. per chamber
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V