Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 250i CO2 Inkubator O2 Kontrolltüren aus Glas
Artikelnummer. 15502730 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Glas
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
15502730 Glas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15502730 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 51901134
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Material: Glas; Zur Verwendung mit: Heracell VIOS 250i CO2-Inkubator
Material: Glas; Zur Verwendung mit: Heracell VIOS 250i CO2 Inkubator
  • Gasdichter Schirm
  • 6 Innentüren aus Glas
  • 1 oder 2 breite Einlegeböden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung O2 5% - 90% Control Glass Doors
Zur Verwendung mit (Geräte) Heracell VIOS 250i CO2-Inkubator
Beleuchtung LED
Material Glas
Sauerstoffregelung 5 bis 90%
Typ Zubehör, O2-Kontrolle, Türen
Gastyp O2
Enthält O2-Steuerung mit gasdichter Scheibe, 6 Innentüren aus Glas ,1/2 breite Einlegeböden