Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 250i CO2 Inkubator O2 Kontrolltüren aus Glas
Artikelnummer. 15592720 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
15592720 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15592720 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 51901133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7345.00 €
    6920.00 € / 1 Stück
    Sparen 425.00 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Material: Glas; Zur Verwendung mit: Heracell VIOS 250i CO2-Inkubator
Material: Glas; Zur Verwendung mit: Heracell VIOS 250i CO2 Inkubator
  • Gasdichter Schirm
  • 6 Innentüren aus Glas
  • 1 oder 2 breite Einlegeböden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung O2 1 - 21 % Kontrolltüren aus Glas
Zur Verwendung mit (Geräte) Heracell VIOS 250i CO2-Inkubator
Beleuchtung LED
Material Glas
Sauerstoffregelung 1 bis 21%
Typ Zubehör, O2-Kontrolle, Türen
Gastyp O2
Enthält O2-Steuerung mit gasdichter Scheibe, 6 Innentüren aus Glas ,1/2 breite Einlegeböden