Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS CO2 Inkubator6 mit Split Kupfer-Einlegeböden
Artikelnummer. 15542720 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Kupfer
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
15542720 Kupfer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15542720 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 51901122
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Material: Kupfer; Zur Verwendung mit: Heracell™ VIOS CO2-Inkubatoren
Halbes Regalsystem, geteiltes Regal; 6 mit halber Breite anstelle von 3 mit voller Breite, Material: Kupfer; Für die Verwendung mit Heracell VIOS 250i CO2-Inkubator
  • Zur Verwendung mit6 gasdichter Innentürkonfiguration
  • Half-Shelf-System
  • 6 mit halber Breite anstelle von 3 mit voller Breite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 6 geteilte Kupfer-Einlegeböden
Zur Verwendung mit (Geräte) Heracell™ VIOS CO2-Inkubatoren
Beleuchtung LED
Material Kupfer
Typ Zubehör, Einlegebodensystem