missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Heracell VIOS Stützrahmen

Artikelnummer. 15944830 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
15944830 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15944830 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50154551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 €
    1050.00 € / 1 Stück
    Sparen 65.00 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Unterer Profilstützrahmen mit Rollen

Unterer Profilstützrahmen mit Rollen, für die 165L Modelle von Heracell VIOS

Heracell VIOS Stützrahmen

Für die 165L Modelle von Heracell VIOS.
Unterer Profilstützrahmen mit Rollen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Unterer Profilstützrahmen mit Rollen
Zur Verwendung mit (Geräte) 165 l-Modelle von Heracell VIOS
Typ VIOS-Supportframe
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.