Learn More
Thermo Scientific™ HERAcell™ VIOS™160i CO2-Inkubator mit Zellfach™, 165 l
Artikelnummer. 17104971 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Spannung:
230 V
Kammermaterial:
Gebürsteter Edelstahl
Kupfer
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17104971
Marke: Thermo Scientific™ 51033571
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Das Cell Locker System verbessert die erweiterten Funktionen des Heracell VIOS 160i CO2-Inkubators und ist eine bahnbrechende Innovation für Kulturen in häufig geöffneten oder gemeinsam genutzten Inkubatoren
Der Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2-Inkubator mit dem Thermo Scientific™ Cell Locker™ System kombiniert unsere führende Technologie mit einer innovativen, patentierten Lösung aus abnehmbaren, geschützten Kammern, die für eine verbesserte Kultivierungseffizienz und -sicherheit für empfindliche Kulturen wie Stammzellen und Primärzellen für moderne Anwendungen entwickelt wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 5,8 cu. ft.
Datenausgabe USB und optional 4 bis 20 mA
Beschreibung Einzelne 165 L-Edelstahlkammer für Zellsperrsystem konfiguriert (Zellsperrkammern müssen gesondert bestellt werden)
Kammermaterial Gebürsteter Edelstahl
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
Material Edelstahl (18/8)
Sauerstoffregelung Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C
Typ CO2 Inkubator
Feuchtigkeitsquelle Abgedecktes integriertes Wasserreservoir
Arten von Sensoren IR-Sensor
Abmessungen (T x B x H) innen 22,7 x 18,5 x 23,9 in. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Abmessungen (L x B x H) 34,6 x 25,1 x 35,4 in. (88 x 63,7 x 90 cm)
Spannung 230 V