Learn More
Thermo Scientific™ Heraeus Megafuge 40 Universalzentrifuge
Verarbeiten Sie konische Röhrchen, Blutentnahmeröhrchen und Mikrotiterplatten mit einer Zentrifuge, die eine außergewöhnliche Kapazität, Ergonomie und Effizienz für routinemäßige Probenvorbereitungen im Labor bietet.
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | IVD-konform, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. UL-zugelassen, CSA, CE, zertifizierte Biosicherheit. |
|---|---|
| Reglertyp | Mikroprozessor |
| Fassungsvermögen | 4 x 1000 ml (4 l) |
| Max. RZB | 25314 x G |
| Max. Geschwindigkeit | 15,200 U/min |
Beschreibung
Verarbeiten Sie 40 konische 50ml-Röhrchen, 24 Mikrotiterplatten oder 196 Blutentnahmeröhrchen mit der Thermo Scientific™ Heraeus™ Megafuge™ 40 Universalzentrifuge. Diese bietet ein außergewöhnliches Fassungsvermögen, eine ergonomische Bauweise und Effizienz für die tägliche Probenvorbereitung im Labor. Sie ist sicher, einfach und bequem zu bedienen und steht für einen zuverlässigen Betrieb für alltägliche Aufgaben.
Anwenderfreundlich:- Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
- Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck – auch auf hohen Labortischen.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
- Das Rotorsystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln des Rotors mit einem einzigen Knopfdruck in nur 3 Sekunden.
- Ohne Werkzeug kann schnell zwischen verschiedenen Applikationen gewechselt werden.
- Einfacher Zugriff auf die Rotorkammer zur leichten Reinigung.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem
- Aerosoldichtes Verschlusssystem, das sich mit einem Klick sicher verschließen lässt - ohne Schraubverschlüsse oder komplizierte Klammern.
- Einhändiges Öffnen und Schließen auch mit Handschuhen
- Von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
- Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen.
- Das System verbessert die Sicherheit und gewährleistet zuverlässige Ergebnisse.
Platzsparendes Design:
- Die kompakten Abmessungen optimieren den Arbeitsbereich.
- Die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung.
Hervorragende Energieeffizienz:
- Durch schnelle und leichte Rotoren kann Energie bei Standardprotokollen eingespart werden, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.
Luftgekühltes Modell Megafuge 40:
- Abmessungen: L x B x H: 67 × 56,5 × 36 cm [H 90cm offen]
- Nettogewicht: 86 kg
Gekühltes Modell Megafuge 40R:
- FCKW-freies Kühlsystem
- Temperaturbereich: -10 bis +40 °C
- Vorkühlfunktion mit Direkttaste
- L x B x H: 67 x 74,5 x 36 cm [90 cm offen]
- Nettogewicht: 116 kg
Bestellinformationen:
Für vielfältige Zentrifugationsaufgaben ist eine große Auswahl an Rotoren erhältlich. Maximieren Sie das Leistungsspektrum Ihrer Zentrifuge mit den leichten, schnellen, robusten und korrosionsbeständigen Thermo Scientific Fiberlite™ Kohlefaserrotoren. Alle Rotoren und Adapter sind gesondert erhältlich.
Inhalt:
SMARTspin Technologie. (Rotoren, Adapter und Röhrchen sind für Ihre jeweilige Anwendung gesondert zu bestellen.)
Empfohlen für:
- Zellkultur
- Blutverarbeitung
- Mikrotiterplatten
Spezifikation
| IVD-konform, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. UL-zugelassen, CSA, CE, zertifizierte Biosicherheit. | |
| 4 x 1000 ml (4 l) | |
| 15,200 U/min | |
| Digital | |
| 6 Programme, direkter Zugriff | |
| In 26.4. | |
| 14.2 Zoll | |
| 36 cm | |
| 230 V, 50/60 Hz | |
| 50/60 Hz |
| Mikroprozessor | |
| 25314 x G | |
| Megafuge™ | |
| Direkter bürstenloser Induktionsmotor mit niedrigem Profil | |
| 9 h 99 min mit HOLD-Funktion | |
| 67 cm | |
| In 35,4 . | |
| 90 cm | |
| 230 V |