Learn More
Thermo Scientific™ Multifuge™ X3 Universalzentrifuge
Führen Sie mit dieser Universalzentrifuge eine Reihe von Anwendungen einschließlich Zellkulturen, Mikrotiterplatten, Bioproduktion, Blutauftrennung und Mikrobiologie durch.
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | IVD compliant; IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101; 230V models meet EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, Certified Biosafety |
|---|---|
| Reglertyp | Microprocessor |
| Fassungsvermögen | 4 x 1000 mL |
| Max. RZB | 25,314 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 15,200 rpm |
Beschreibung
Führen Sie eine Reihe von Universalanwendungen, einschließlich Zellkulturen, Mikrotiterplatten, Bioproduktion, Blutauftrennung und Mikrobiologie, mit der Thermo Scientific™ Multifuge™ X3 Zentrifuge durch. Diese Universalzentrifuge bietet einen für die Branche sehr hohen Durchsatz sowie einen energieeffizienten Betrieb und kann bis zu 40 % mehr konische Röhrchen in der Konfiguration mit Ausschwingrotor und 100 % mehr in der Konfiguration mit fixiertem Winkel prozessieren. Ein großes Sortiment an Rotoren und Adaptern (wie die leichten Thermo Scientific™ Fiberlite™ Kohlefaserrotoren) ermöglicht vielfältige Laboranwendungen.
Einfache Bedienung:- Das System bietet moderne Bedienelemente mit Digitaldisplay.
- Detaillierte Betriebsinformationen, einschließlich der Anzeige von Soll- und Ist-Parametern, maximieren die Laufleistung und Temperaturgenauigkeit für einen verbesserten Probenschutz.
- Anwender können ganz leicht die Drehzahl, Laufzeit und Temperatur mit direkter Tastatureingabe sogar während des Laufs verändern.
- Die innovative motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels (und optionales automatisches Öffnen) auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck.
- Die moderne Temperaturregelung zeigt die Lufttemperatur in der Kammer und die Probentemperatur an. Dadurch wird eine präzise Temperaturkontrolle der Probentemperatur während des Laufs sichergestellt.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
- Das System spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
- Der Benutzer hat einfachen Zugang zur Kammer, was eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer der Geräte ermöglicht.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
- Aerosoldichtes System, lässt sich mit einem Klick sicher verschließen. Schraubverschlüsse und komplizierte Klammern werden dadurch überflüssig
- Einhändiges Öffnen und Schließen auch mit Handschuhen
- Zertifiziert durch CAMR™ in Porton Down, England
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
- Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
- Das System verbessert die Sicherheit und gewährleistet zuverlässige Ergebnisse
Platzsparendes Design:
- Kompakte, platzsparende Abmessungen.
- Die geringe Höhe und die abgerundete Bauweise erlauben eine bequeme Probenhandhabung und Reinigung des Gerätes.
Energieeffizient:
- Das Design spart bis zu 40 % Energie bei Industriestandardprotokollen wie Blutabscheidung oder Konusröhrchenverarbeitung.
Luftgekühltes Modell Multifuge X3:
- Abmessungen: 26.4 × 22.2 × 14.2 in. (L x H x B) [35.4 in. offene Höhe] (67 × 56.5 × 36 cm [90 cm])
- Nettogewicht: 86 kg (189.6 lb.)
Gekühltes Modell Multifuge X3R:
- Für Hochleistungsapplikationen mit temperaturempfindlichen Proben
- FCKW-freies Kühlsystem
- Temperaturbereich: -10 °C bis +40 °C
- Vorkühlfunktion mit Direkttaste
- L 26.4 × B 29.3 × H 14.2 in. [H 35.4 in. offen] (67×74.5×36 cm [90 cm offen])
- Nettogewicht: 116 kg (255.7 lb.)
Bestellinformationen:
Die Multifuge X3 Serie kann eine Vielzahl an Rotoren und Adaptern wie z. B. Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotoren aufnehmen. Damit sind mindestens 16 Rotorkonfigurationen möglich – für vielfältigste Anwendungen. Alle Rotoren und Adapter sind gesondert erhältlich.
Empfohlen für:
- Zellkultur
- Mikrotiterplatten
- Bioproduktion
- Nahrungsmittelsicherheit
- Bluttrennung
- Verarbeitung von Körperflüssigkeiten
- Pharmazeutik
- Biotechnologie
- Stammzellen
- Mikrobiologie
- Molekularbiologie
- Proteomik
- Genomik
Spezifikation
| IVD compliant; IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101; 230V models meet EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, Certified Biosafety | |
| 4 x 1000 mL | |
| 15,200 rpm | |
| Digital | |
| 99 programs (5 with direct access key) |
| Microprocessor | |
| 25,314 x g | |
| Multifuge™ | |
| Direct, Brushless Induction Low Profile | |
| 99 hr. 59 min. plus HOLD |