Learn More
Thermo Scientific™ HERAfreeze™ -86 °C-Ultratiefkühltruhen der HFC Serie
Lagern Sie Proben zuverlässig mit diesen Ultra-Tiefkühltruhen, die in vier Größen aus kaltgewalztem Stahl erhältlich sind.
Marke: Thermo Scientific™ HFC390TV
Beschreibung
Lagern Sie Ihre Proben zuverlässig in diesen Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HFC Ultratiefkühltruhen bis -86 °C, aus kaltgewalztem Stahl, erhältlich in vier Größen. Die mit einem hochmodernen Kältesystem ausgestatteten Tiefkühlgeräte weisen alle Funktionen unserer ExF und DxF Tiefkühlgeräte zum Schutz Ihrer Proben auf und sind zur Maximierung des Fassungsvermögens mit einer umfangreichen Auswahl an Gestellsystemen erhältlich.
Eigenschaften:- Bedienerfreundliches Mikroprozessor-Bedienfeld
- 12-stellige alphanumerische LED-Anzeige, die Sollwerte, Systemstatusmeldungen und Alarmmeldungen ausgibt
- Zugriffscode zum Schutz der eingestellten Sollwerte
- Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung zum Schutz vor Lackschäden und Rost
- 5 Zoll (127 mm) dicke eingeschäumte Polyurethan-Isolierung
- Optionaler integrierter Datenschreiber oder Datenlogger für fortlaufende Überwachung
- Innenraum aus Edelstahl
- Leicht herausnehmbarer Luftfilter
- Ergonomischer, abschließbarer Türgriff
- Praktische Innenabdeckungen minimieren das Risiko, dass die Proben der Raumtemperatur ausgesetzt sind
- Innendeckel schützen große Probenmengen vor der Umgebungstemperatur, wenn eine einzelne Probe entnommen wird
- RS-232-Schnittstelle und 4 mA- bis 20 mA-Analogausgänge für unabhängige Überwachungssysteme und Schreiber.
- Durch äußerst robuste, arretierbare Doppellaufrollen leicht zu bewegen
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
HERAfreeze HFC-Serie Ultratiefkühlschrank, Kapazität für 63 Kisten, 230 V, 50 Hz | |
3 cu. ft. | |
-50°bis -86 °C | |
6 | |
Polyurethanschaum | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
HERAfreeze | |
LED mit Drucktasten | |
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns. | |
75,9 x 72,4 x 111,3 cm (29,9 x 28,5 x 43,8 in.) | |
Alarm, Schreiber | |
Optionaler 7-Tage-Diagrammschreiber | |
Standardbetrieb | |
CO2 oder LN2 optional | |
5,4 A | |
230 V | |
50 Hz | |
6.300 x 2 ml | |
432 lb. | |
392 lb. | |
Boxen (63) |
Ultratiefkühlgerät, Truhe | |
84,9 L | |
1 außen, 5 innen | |
Kaltgewalzter Stahl | |
Edelstahl | |
CE, cULus, FDA Klasse I, UL | |
LED mit Drucktasten | |
HERAfreeze | |
Nicht verfügbar | |
47 x 47 x 41,9 cm (18,5 x 18,5 x 16,5 in.) | |
Türschloss | |
RS-485, 4 – 20 mA, potentialfreier Kontakt – Standard | |
Einzelne Kennung | |
Smart Vue-kompatibel | |
Europa | |
230 V/50 Hz | |
Abspann-/Regeltransformatoren | |
R404A (1. Stufe), R508B (2. Stufe) | |
196 kg | |
186 kg |