Learn More
Thermo Scientific™ HERAfreeze™ -86 °C-Ultratiefkühltruhen der HFC Serie
Artikelnummer. 15152373 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
208 bis 230 V 50 Hz
230 V/50 Hz
Aufnahmevermögen:
Boxen (252)
Boxen (348)
Boxen (396)
Boxen (63)
Abmessungen (T x B x H) außen:
75,9 x 72,4 x 111,3 cm (29,9 x 28,5 x 43,8 in.)
84.8 x 182.9 x 102.9cm (33.4 x 72 x 40.5 in.)
84.8 x 243.8 x 102.9cm (33.4 x 96 x 40.5 in.)
85.9 x 222.5 x 102.9cm (33.8 x 87.6 x 40.5 in.)
Steckertyp:
EU
NEMA 6-15
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Aufnahmevermögen Abmessungen (T x B x H) außen Steckertyp unitSize
15152373 208 bis 230 V 50 Hz Boxen (252) 84.8 x 182.9 x 102.9cm (33.4 x 72 x 40.5 in.) NEMA 6-15 1 Stück
12354993 230 V/50 Hz Boxen (252) 84.8 x 182.9 x 102.9cm (33.4 x 72 x 40.5 in.) EU 1 Stück
15138413 230 V/50 Hz Boxen (348) 85.9 x 222.5 x 102.9cm (33.8 x 87.6 x 40.5 in.) EU 1 Stück
12317263 230 V/50 Hz Boxen (396) 84.8 x 243.8 x 102.9cm (33.4 x 96 x 40.5 in.) EU 1 Stück
15112323 230 V/50 Hz Boxen (63) 75,9 x 72,4 x 111,3 cm (29,9 x 28,5 x 43,8 in.) EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15152373 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. HFC1390TD
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Lagern Sie Proben zuverlässig mit diesen Ultra-Tiefkühltruhen, die in vier Größen aus kaltgewalztem Stahl erhältlich sind.
Lagern Sie Ihre Proben zuverlässig in diesen Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HFC Ultratiefkühltruhen bis -86 °C, aus kaltgewalztem Stahl, erhältlich in vier Größen. Die mit einem hochmodernen Kältesystem ausgestatteten Tiefkühlgeräte weisen alle Funktionen unserer ExF und DxF Tiefkühlgeräte zum Schutz Ihrer Proben auf und sind zur Maximierung des Fassungsvermögens mit einer umfangreichen Auswahl an Gestellsystemen erhältlich.
Eigenschaften:
  • Bedienerfreundliches Mikroprozessor-Bedienfeld
  • 12-stellige alphanumerische LED-Anzeige, die Sollwerte, Systemstatusmeldungen und Alarmmeldungen ausgibt
  • Zugriffscode zum Schutz der eingestellten Sollwerte
  • Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung zum Schutz vor Lackschäden und Rost
  • 5 Zoll (127 mm) dicke eingeschäumte Polyurethan-Isolierung
  • Optionaler integrierter Datenschreiber oder Datenlogger für fortlaufende Überwachung
  • Innenraum aus Edelstahl
  • Leicht herausnehmbarer Luftfilter
  • Ergonomischer, abschließbarer Türgriff
Vorteile:
  • Praktische Innenabdeckungen minimieren das Risiko, dass die Proben der Raumtemperatur ausgesetzt sind
  • Innendeckel schützen große Probenmengen vor der Umgebungstemperatur, wenn eine einzelne Probe entnommen wird
  • RS-232-Schnittstelle und 4 mA- bis 20 mA-Analogausgänge für unabhängige Überwachungssysteme und Schreiber.
  • Durch äußerst robuste, arretierbare Doppellaufrollen leicht zu bewegen
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ultratiefkühlschrank der HERAfreeze HFC-Serie, Kapazität für 252 Kisten, 208 – 230 V, 60 Hz
Typ Ultratiefkühlgerät, Truhe
Kapazität (angloamerikanisch) 12,7 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 359,6 L
Temperaturbereich –50 bis –86 °C
Ausführung der Tür 1 außen, 5 innen
No. of Doors 6
Schrankmaterial Kaltgewalzter Stahl
Isolierung Polyurethanschaum
Innen Edelstahl
Oberflächenbehandlung außen Pulverbeschichteter Stahl
Zertifizierung/Konformität CE, cULus, FDA Klasse I, UL
Modell Truhe, HERAfreeze
Display LED mit Drucktasten
Kondensatortyp Lamellen und Rohre, Umluftkühlung
Regelungsart LED mit Drucktasten
Produktlinie HERAfreeze
Gewährleistung Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details
Abtauen Manuell
Wassergekühlt Optional
Abmessungen (T x B x H) außen 84.8 x 182.9 x 102.9cm (33.4 x 72 x 40.5 in.)
Abmessungen (T x B x H) innen 47 x 108 x 71.1 cm (18.5 x 42.5 x 28 in.)
Überwachungsoptionen Alarm, Schreiber
Zugriffssicherheit Türschloss
Datenschreiber Optionaler 7-Tage-Datenschreiber
Datenausgabe RS-485, 4 – 20 mA, potentialfreier Kontakt – Standard
Betriebsmodi Standardbetrieb
Parameter-Verriegelung Einzelne Kennung
Notversorgungssysteme CO2 oder LN2 optional
SmartView-Kompatibilität Smart-Vue kompatibel
Stromstärke 12 A
Steckertyp NEMA 6-15
Spannung 208/230 V
Elektrische Anforderungen 208 bis 230 V 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 730 W
Spannungskompensation Inverswandler
Fläschchenkapazität 25.200 x 2 ml
Kompressor Hermetischer Kompressor
Kältemittel R404A (1. Stufe), R508B (2. Stufe)
Versandgewicht (angloamerikanisch) 716 lb.
Versandgewicht (metrisch) 325 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 666 lb.
Gewicht (metrisch) 701 kg
Aufnahmevermögen Boxen (252)