Learn More
Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HFU T Serie -86 °C-Ultratiefkühlschränke
Schützen Sie mit diesen Ultratiefkühlschränken eine große Anzahl von Proben in einem einzigen Gerät.
Beschreibung
Bewahren Sie mit Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HFU T Ultratiefkühlschränken bis -86 °C eine große Anzahl von Proben in einem einzigen Gerät sicher auf. Diese neuen Ultratiefkühlschränke bieten hervorragende Kühlleistung und Sicherheit durch modernste Bauweise. Sie sind umweltfreundlich und arbeiten mit FCKW/HFCKW-freien Kühlmitteln. In fünf Größen erhältlich, mit Fassungsvermögen für 300 bis 700 2″-Boxen pro Tiefkühlgerät.†
Verschiedene Optionen und Zubehörteile für Ihre Tiefkühlgeräte, einschließlich LN 2 und CO2-Notversorgungssystem, Datenschreiber, Edelstahl-Racksysteme und optionaler Verriegelung ohne Zuhilfenahme der Hände.
- Schrankbauweise und Vakuumpaneel-Isolierungstechnologie erhöhen die Lagerkapazität für 2-Röhrchen um bis zu 4.2 Prozent‡—bei Verwendung von CryoBank 1 ml-Röhrchen erhalten Sie bis zu 76 % mehr Lagerkapazität bei gleicher Stellfläche.‡
- Hochleistungskompressoren für hervorragende Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
- Lagern Sie bis 278 lb Proben (je nach Gerätemodell) auf verstärkten Edelstahleinlegeböden.
- Beheizte 4×7-Dichtung bietet vier Sicherheitskontaktpunkte und sieben Schutzzonen zur Maximierung der Schranktemperatur und Eliminierung von Eisbildung.
- Fünf polystyrolisolierte Edelstahl-Innentüren helfen, die Schranktemperatur bei geöffneter Gerätetür zu erhalten, und durch eingebettete Magnetschließe gibt es keine störend vorstehenden Teile.
- Touchscreen-Bedienelement, mit dem Sie den Zustand des Tiefkühlgeräts rund um die Uhr im Auge behalten und ein detailliertes Ereignisprotokoll aufrufen können — der eingebaute USB-Anschluss ermöglicht das einfache Herunterladen von Temperatur-und Ereignisprotokollberichten auf einen USB-Stick oder das Übertragen der Geräteeinstellungen von einem Tiefkühlgerät auf ein anderes.
- Temperaturdaten und Ereignisse werden im integrierten Computer automatisch bis zu 15 Jahre aufgezeichnet.
- Wahl des Energiemodus bietet durch einfachen Zugriff über den Touchscreen Schutz vor Spannungsschwankungen über einen großen Bereich.
- Sehr hohe Reserven in der Kühlleistung für kurze Temperaturerholzeiten, damit die Probenintegrität nicht gefährdet wird.†
- Der Hochleistungsmodus liefert beste Temperaturkonstanz und geringstmögliche Abweichung vom Sollwert‡—der Energiesparmodus liefert für die meisten Anwendungen eine ausgezeichnete Temperaturverteilung und spart bis zu 15 % Energie.
- Plattenwärmetauscher für effizientere Wärmeübertragung und neue innovative Verbindungstechniken im Kühlsystem für verringertes Risiko von Undichtigkeiten und höhere Zuverlässigkeit
- Die Tiefkühlgeräte maximieren die Probenlagerkapazität und minimieren zugleich den Stellflächenbedarf im Labor.
- Die Tiefkühlgeräte ermöglichen mit dem Energiesparmodus Einsparungen der Energieaufnahme von bis zu 15 %‡; oder wählen Sie für Anwendungen, die eine optimale Temperaturverteilung erfordern, den Hochleistungsmodus—alles über eine anwenderfreundliche Touchscreen-Oberfläche.
- Fernalarmkontakte mit Schnittstellen für 4 bis 20 mA, kompatibel mit externen GLT-Systemen.
- Zwei 25 mm (1 in.) große Durchführungen für unabhängige Sonden oder Instrumente.
- Leicht herausnehmbarer, waschbarer Filter schützt vor Staub auf dem Kondensator, der zu einer reduzierten Kühlleistung und damit zu einem erhöhten Risiko für die Proben führen kann.
‡Im Vergleich zum Energiespar- und Hochleistungsmodus.
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an unsIndem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.