Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ KSP biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II
Diese biologischen Sicherheitswerkbänke reinigen ausströmende Luft effektiver als Systeme mit zwei Filtern.
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Independently tested and certified to EN 12469 standard for Class II biological safety cabinets by TüV Nord. Cabinets with single-piece worktops are independently tested and certified to the DIN 12980 standard “Safety Cabinets for Handling Cytotoxic Substances. |
---|---|
Produkttyp | Biosafety Cabinet |
Geräuschpegel | 56dbA |
Steckdosen | One duplex on each side wall. The receptacles have a load capacity of up to 5 A and are protected T 5 A fuses. When all receptacles are in use simultaneously they must not exceed the maximum total load capacity |
Höhe (angloamerikanisch) | 69.3 in. |
Beschreibung
Durch die effektive Luftfiltration bieten die Thermo Scientific™ Herasafe™ KSP biologischen Sicherheitswerkbänke der Klasse II hervorragenden Personen- und Produktschutz. Diese Werkbänke sind die ideale Wahl für Anwendungsbereiche, in denen Schutz und Sicherheit für Proben und Anwender eine äußerst wichtige Rolle spielen – in der Biotechnologie, Mikrobiologie sowie in pharmazeutischen und medizinischen Einrichtungen.
Sicherheit und Schutz
- HEPA-Filter garantieren eine maximale Partikelabscheidung von 99,995 % bei MPPS (Most Penetrating Particle Size).
- Direkt unter dem Arbeitsbereich befindet sich ein segmentiertes H14 HEPA-Filtersystem, das die internen Lüftungskanäle, die Kanäle sowie die Gebläse schützt und eine kumulierte Filtrationseffizienz von 99,99999975 % für die Verdrängungs- und Abluftströmung gewährleistet.
- Strömungsüberwachung mit Drucksensoren gewährleistet eine laminare, homogene Luftströmung im gesamten Arbeitsbereich.
- Die digitale SmartFlow™ Technologie sorgt für eine stabile Luftströmung – unabhängig von Filtersättigung oder vorübergehenden Luftturbulenzen in der Aufstellungsumgebung.
- Unabhängiges Alarmsystem meldet umgehend Störungen in der Luftführung.
Leistung und Betrieb
- Display in Augenhöhe an der Innenraumrückwand zur bequemen Überwachung aller sicherheitsrelevanten Funktionsparameter auf einen Blick
- Leistungsfaktor (PER) zeigt an: “Werkbank ist sicher”; “Werkbank ist sicher, benötigt jedoch in absehbarer Zeit einen Servicecheck”; “Werkbank sollte nicht verwendet werden”
- Anzeigeparameter: Geschwindigkeit der Verdrängungsströmung, Funktionsstörungen, Uhrzeit, Betriebsstunden der optionalen UV-Strahler, Gesamtbetriebsstunden
- Zeitschaltuhr für verzögerten Start
- Stoppuhrfunktion
- Mobiles Bedienelement zur Verwendung im Arbeitsraum der Werkbank erfordert keinen Handschuhwechsel bei Einstellungsänderungen an der Werkbank
Bauweise
- Motorbetriebene, um 10° geneigte Frontscheibe mit einer Arbeitsöffnung von 20 cm
- Gleichstrommotoren sind energieeffizient und geben wenig Wärme an die Umgebung ab
- Die aerosoldichte Frontscheibe bietet zusätzlichen Schutz, wenn sich die Werkbank im Standby-Modus befindet
- Das rahmenlose Frontfenster und die seitlichen Glasscheiben ermöglichen eine ungehinderte Sicht auf den Arbeitsbereich
- Die kratzfeste Edelstahl-Arbeitsfläche lässt sich leicht reinigen. Vertiefungen fangen eventuell auslaufende Flüssigkeiten sicher auf
- Durch TÜV Nord gemäß der Norm EN 12469 für mikrobiologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II unabhängig getestet und zertifiziert. Werkbänke mit einteiligen Arbeitsflächen werden unabhängigen Prüfungen unterzogen und nach der Norm DIN 12980 zertifiziert. Sicherheitswerkbänke für die Handhabung von Zytostatika, höchste Anforderungen an Personen-, Produkt- und Umweltschutz.
Optionale elektrisch oder manuell einstellbare Untergestelle Arbeitsflächen sind einteilig oder als segmentierte Module erhältlich.
Spezifikation
Independently tested and certified to EN 12469 standard for Class II biological safety cabinets by TüV Nord. Cabinets with single-piece worktops are independently tested and certified to the DIN 12980 standard “Safety Cabinets for Handling Cytotoxic Substances. | |
56dbA | |
69.3 in. | |
99,995% bei Partikelgröße 0,3 um | |
ACCESS 4 (2 auf jeder Seitenwand ) | |
1760 mm | |
Up to 4 may be installed through access ports (2 on each side). Up to 6 more may be factory installed on rear wall (optional) | |
230V |
Biosafety Cabinet | |
One duplex on each side wall. The receptacles have a load capacity of up to 5 A and are protected T 5 A fuses. When all receptacles are in use simultaneously they must not exceed the maximum total load capacity | |
20cm ; 77.3cm max | |
H14 HEPA EN 1822 | |
50 Kg (One-piece Work Surface), 25 Kg (Single Segmented Work Surface) | |
Up to 4 installed through access ports; up to 6 additional factory-installed on rear | |
H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS |