Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm Light Chambers 750 L
Artikelnummer. 18764584 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Ausführung der Tür:
Glastür
Massive Außentür mit Innentür aus Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Licht für ICH-Tests, Pflanzenwachstum, Lichttests, das Ausbrüten von Tieren
Pflanzenwachstum, Lichttests, Ausbrüten von Tieren
Enthält:
Lichtmodule nicht im Lieferumfang enthalten – ICH-Prüfung: 333979G01 / Standard: 333980G01
Lichtmodule nicht im Lieferumfang enthalten – für Pflanzenwachstum/Tests/Ausbrüten von Tieren: 333980G01
Packungsgröße:
1 Einheit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausführung der Tür Zur Verwendung mit (Anwendung) Enthält Packungsgröße
18764584 Massive Außentür mit Innentür aus Glas Licht für ICH-Tests, Pflanzenwachstum, Lichttests, das Ausbrüten von Tieren Lichtmodule nicht im Lieferumfang enthalten – ICH-Prüfung: 333979G01 / Standard: 333980G01 1 Einheit
18714594 Glastür Pflanzenwachstum, Lichttests, Ausbrüten von Tieren Lichtmodule nicht im Lieferumfang enthalten – für Pflanzenwachstum/Tests/Ausbrüten von Tieren: 333980G01 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 18764584 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ELS750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25360.00 €
    21003.61 € / 1 Stück
    Sparen 4356.39 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Accurate and even light distribution with Long-lasting LED lighting for (ICH) light testing, plant growth and animal hatching — relative humidity and temperature are controlled to meet specified environment.
Accurate control of three parameters - Temperature above and below ambient, relative humidity and light - provide great environment in testing applications and for biological research with plants and animals. Choice of ICH module provides capability for efficient ICH light testing in Pharma.
  • Uniform Temperature / relative humidity / light exposure for samples.
  • Energy-efficient Peltier technology supports temperature stability and uniformity with lower energy usage compared to traditional compressors and without hazardous refrigerant.
  • LED light system provides specified light exposure on 1, 2 or 3 shelves; programmable to adapt light quality / intensity and on/off timing - e.g. for day-night cycles. Choose from two light modules (ordered separately):
    • 1. ICH module, includes UV LED for ICH light testing;can only be used in ELS750 - model with solid outer door - for safety reasons
    • 2. Testing module for plant growth / daylight testing / animal hatching
  • Environmentally friendly water-efficient humidification system - with water tank or optional fix water connection for in-house purified water
  • Intuitive touchscreen interface with easy programmability of parameter cycles and process duration.
  • Two access ports for independent data capture, and internal documentation of set and actual parameter values, along with event log to meet 21 CFR Part 11 requirements for process documentation.
  • Data retrieval via USB stick, or Thermo Cloud via OPC-UA standard (with Connect Edge solution)
  • Sample and process protection: Assign personalized access with passcode; restrict access with standard key door lock or optional automated door lock; various alarm options to prevent operator of process issues.
  • Simplified setup with no technician required; install using standard power cord.
  • IQ/OQ qualifications and other services available; visit thermofisher.com/chamberservice.
  • Inner glass door keeps environment stable, even when opening outer door. Exterior glass door also available (not for ICH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Alarmtypen Audible and Visible
Kapazität (angloamerikanisch) 26.5 cu.ft
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub 66 lbs (stationary)
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 30 kg (stationary)
Zertifizierung/Konformität UL, CE
Datenausgabe USB, Thermo Cloud via OPC UA
Kapazität (metrisch) 750 L
Kammermaterial Stainless Steel (304/1.4301)
Beleuchtung LED
Material Powder-coated Galvanized Steel
Anzahl Einschübe 3
Steckertyp Nema 5-20P
Relative Luftfeuchtigkeit 10 to 90%
Temperaturbereich (metrisch) 15 to 45°C with light; 0 to 70°C w/o light
Typ Vertical Light Chamber
Display 7 in. Touchscreen user interface
Ausführung der Tür Massive Außentür mit Innentür aus Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Licht für ICH-Tests, Pflanzenwachstum, Lichttests, das Ausbrüten von Tieren
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 - 80% RH with light; 10 -90% RH w/o light
Luftfeuchtigkeitsauflösung 0.1% RH
Feuchtigkeitsquelle Removable water tank
Enthält Lichtmodule nicht im Lieferumfang enthalten – ICH-Prüfung: 333979G01 / Standard: 333980G01
Anschlüsse 2 access ports
Programmierbar Temperature, relative humidity, light intensity
Einschubfläche (angloamerikanisch) 4.9 ft2
Einschubfläche (metrisch) 0.46 m2
Einschubmaterial Stainless Steel (304/1.4301)
Temperaturauflösung 0.1°C
Temperaturstabilität ≤±0.3°C @ 25°C to 40°C
Temperaturgleichförmigkeit ≤±2.0°C @ 25°C to 40°C
Gewährleistung 24 months
Wasserverbrauch 0.2 - 1.5 L per day; Value depends on settings, usage (e.g. number of door openings), and environmental conditions
Wasserwiderstand 0.05 - 1 MΩ
Abmessungen (L x B x H) 895 x 1080 x 1835 mm / 35.24 x 42.52 x 72.24 in
Abmessungen (L x B x H) innen 630 x 840 x 1450 mm / 24.8 x 33.07 x 57.09 in
Breite (angloamerikanisch) Einschub 31.3 in.
Breite (metrisch) Einschub 795 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 862 lbs
Versandgewicht (metrisch) 391 kg
Elektrische Anforderungen 100 - 240V, 50-60Hz, 1700W
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 1700 W