Learn More
Einwegvollentsalzer LABION L2, mit Leit- wertmesser mit 4 Leuchtdioden
Artikelnummer. 10045220
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
30 bis 40 l/h
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
10045220 30 bis 40 l/h 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10045220 Lieferant Herka Lab-In Lieferanten-Nr. 10320
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Enthält Wandhalterung, 2 m-Schlauch mit Überwurfmutter, 1 m-Auslassschlauch und Anleitung.
Flussrate 30 bis 40 l/h