Beschreibung
- Unique 3D textured surface
- Good grip on oily surfaces
- Maximum dexterity
- Very thick glove for greater durability
- High level of protection against chemicals (JKPT)
- Quick donning
- Tight cuff for better comfort
Spezifikation
Spezifikation
| Accelerator Free | No |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Black |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Oberflächenbehandlung außen | Fully Textured |
| Finger Thickness (Metric) | 0.26 mm |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (Metric) | 0.23 mm |
| Gepudert | Powder Free |
| Mehr anzeigen |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?