missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Mouse anti-Virus, Clone: HSVI/2095, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Monoclonal specifically detects Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | HSVI/2095 |
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml |
| Zusammensetzung | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Gen-Alias | Herpes simplex virus 1, Herpes Simplex Virus 1 and 2, Herpes simplex virus 2, Herpes simplex virus type 1, Herpes simplex virus type 2, HSV 1, HSV 2 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?