Learn More
Novus Biologicals™ Herpes Simplex Virus 1 Native Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2.14 mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zusammensetzung | Tissue culture medium |
| Menge | 1 ml |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gen-Alias | Herpes simplex virus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus type 1, HSV 1, Human herpesvirus 1, Human herpesvirus type 1 |
| Forschungskategorie | Virology Bacteria and Parasites |
| Protein | Herpes Simplex Virus 1 |