Learn More
Herpes Simplex Virus 2 Glycoprotein D Antibody (A33) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
212.00 € - 494.00 €
Spezifikation
Klon A33
Konzentration 1.0 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18073754
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB100-63170-0.025MG
0.025 mg
212.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18049615
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB100-63170
0.1 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Herpes Simplex Virus 2 gD Monoclonal specifically detects Herpes Simplex Virus 2 gD in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
A33
Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Glycoprotein D precursor; Herpes Simplex Virus Type 2 Glycoprotein D; HHV2gp69; US6; Virion glycoprotein D
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
1.0 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Virus
IgG1
Protein G purified
NB100-63170 is specific for Herpes Simplex virus 2 glycoprotein D (HSV2 gD) a major component of the virion envelope and infected cell membranes that is essential for virus entry into cells. This antibody reacts with a 56-64 kD band, corresponding to glycoprotein D, in an HSV (purified) and infected Vero cell lysate immunoblot.