Learn More
Novus Biologicals™ Herpes Simplex Virus 2 Native Protein
Artikelnummer. 18627966 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. 18627966
Marke: Novus Biologicals™ NBP262503
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Native Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zusammensetzung Tissue culture medium
Menge 1 ml
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias Herpes Simplex Virus Type 2
Inhibitor-Eigenschaften The product should be sonicated immediately before use to ensure the preparation is uniform. The product may be used in a variety of immunoassay formats or may be further purified to meet the requirements of a particular assay format.
Forschungskategorie Virology Bacteria and Parasites
Protein Herpes Simplex Virus 2