Learn More
Hesperadin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454958
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16454958 10 mg -
16427697 5 mg 5 Milligramm
16421207 50 mg -
16405736 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16454958 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12054
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Hesperadin is an ATP competitive indolinone inhibitor of Aurora A and B. Hesperadin inhibits Aurora B with an IC50 of 250 nM. Hesperadin inhibits the growth of Trypanosoma brucei by blocking nuclear division and cytokinesis. Hesperadin also is a broad-spectrum influenza antiviral.
Hesperadin is an ATP competitive indolinone inhibitor of Aurora A and B. Hesperadin inhibits Aurora B with an IC50 of 250 nM. Hesperadin inhibits the growth of Trypanosoma brucei by blocking nuclear division and cytokinesis. Hesperadin also is a broad-spectrum influenza antiviral.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hesperadin
Physikalische Form Solid
CAS 422513-13-1
Farbe Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H32N4O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.55 mM)
SMILES O=C1NC2=CC=C(C=C2/C1=C(NC3=CC=C(C=C3)CN4CCCCC4)\C5=CC=CC=C5)NS(CC)(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 516.65
Formelmasse 516.65
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research